Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinze in acciaio inox
Codice prodotto. 10268911
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10268911
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 3017
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Forceps in sterile production environments and cleanrooms. The forceps are designed for repeated sterilization and autoclaving over years of use.
  • Tip Style: Straight/blunt point
  • Length: 300mm
  • Weight: 0.1kg
Specifica
Stile punta Punta dritta/smussata
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Product Type Pinzette
Quantità (N. per custodia) 1 ciascuno
Tipo Pinzette