Learn More
Fisherbrand™ Rack per freezer in acciaio inox
Codice prodotto. 11786013 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Ripiani:
4, con dispositivi di chiusura verticali
Pivoting Pull-out Drawers
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Ripiani Dimensione della confezione
11786013 Pivoting Pull-out Drawers Pezzo
12902690 4, con dispositivi di chiusura verticali Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11786013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00€
    246.51€ / pezzi 1
    Risparmia 123.49€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rack per congelatori in acciaio per conservare in sicurezza piastre per saggi e rack PCR. I rack per congelatori Fisherbrand™ in acciaio inox sono disponibili in due formati: con barra di bloccaggio che consente la sovrapposizione di piastre per saggi oppure a cassetti orizzontali per un accesso agevolato alle scatole. Entrambi i formati sono dotati di 16 scomparti per la crioconservazione sicura.
For cryostorage in upright freezers.
  • Constructed of corrosion-resistant stainless steel.
  • For Assay Plate, PCR rack and cryogenic tube box storage.
  • Designed to fit in most standard upright freezers.
  • Sturdy containers with 4 levels of storage, providing 16 total storage compartments.
  • Wire handles on the front allow for easy removal of the rack from the freezer.
Locking Rod Freezer Rack:
  • Rack includes four vertical locking rods over the side opening to secure contents in place.
  • Allows stacking of short assay plates in each slot (not included):
    • 96-Well Assay plates (holds 3 per compartment, up to 48 total)
    • 24-Well Assay plates (holds 2 per compartment, up to 32 total)
    • 96-Deep Well Assay plates (holds 1 per compartment, up to 16 total)
    • 96-Well PCR racks (holds 1 per compartment, up to 16 total)
Horizontal Drawer Freezer Rack
  • Horizontal drawer system allow for easy box access
  • Drawers feature a stop that pivots down when fully extended
  • Polycarbonate drawer handles provide a user-friendly grip
  • Includes a slot and label for drawer/sample identification
  • Ideal for standard boxes up to 133 x 133 x 53 mm in size
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Silver
Capacità 16 cryobox
Materiale Acciaio inox
Posizioni 16
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For standard PCR rack and cryogenic rack (up to 133 x 133 x 53 mm) storage in upright freezers
N. di rack 4
N. per confezione 1 ciascuno
Quantità 1 ciascuno
Dimensioni (L x P x A) 139 x 571 x 238 mm
Lunghezza (sistema metrico) 139 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 22.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Product Type Rack congelatore
Ripiani Pivoting Pull-out Drawers
Altezza (sistema metrico) 238 mm
Matrice 4 x 4
Larghezza (sistema metrico) 571 mm