Learn More
Gilson™ Stainless Steel Frit
Codice prodotto. 12933130
Cambia vista
Click to view available options
Porosità:
2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porosità Dimensione della confezione
12933130 2 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12933130 Fornitore Gilson™ N. del fornitore 0201001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Diametro (sistema metrico) frit 0.23 cm
Diametro (sistema metrico) anello 0.63 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Inline Solvent Filter
Materiale Stainless Steel
Porosità 2 μm
Spessore (sistema metrico) 0.16 cm
Tipo Frit