Learn More
Gilson™ Stainless Steel Frit
Codice prodotto. 12933140
Cambia vista
Click to view available options
Porosità:
10 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porosità Dimensione della confezione
12933140 10 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12933140 Fornitore Gilson™ N. del fornitore 0201057
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Diametro (sistema metrico) frit 0.48 cm
Diametro (sistema metrico) anello 0.63 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) HPLC Systems
Materiale Stainless Steel
Porosità 10 μm
Spessore (sistema metrico) 0.16 cm
Tipo Frit