Learn More
Gilson™ Stainless Steel Frits
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.96 mm |
| Diametro (sistema metrico) anello | 3.17 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Porosità | 2 μm |
| Spessore (sistema metrico) | 0.76 mm |
| Tipo | Frit |