Learn More
Gilson™ Stainless Steel Frits
Codice prodotto. 12965690
Cambia vista
Click to view available options
Porosità:
2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Porosità Dimensione della confezione
12965690 2 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12965690 Fornitore Gilson™ N. del fornitore 0201044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.05€
    20.43€ / pezzi 1
    Risparmia 2.62€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 23-02-2027
Specifications
Diametro (sistema metrico) esterno 0.96 mm
Diametro (sistema metrico) anello 4.87 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microfilter
Materiale Stainless Steel
Porosità 2 μm
Spessore (sistema metrico) 0.78 mm
Tipo Frit