Learn More
Bochem™ Imbuto in acciaio inox
Descrizione
- Handle
- With air canal
- Tube conical shape
- 18/10 Stainless steel
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 250 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Altezza (sistema metrico) | 260 mm |