Learn More
Bochem™ Imbuto in acciaio inox
Codice prodotto. 10748741
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Altezza (sistema metrico):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) unitSize
10748741 100 mm 125 mm Pezzo
10018510 150 mm 190 mm Pezzo
10663551 200 mm 180 mm Pezzo
10231641 150 mm 155 mm Pezzo
10539671 200 mm 220 mm Pezzo
10549671 250 mm 260 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10748741 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8841
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per una vasta gamma di applicazioni
  • Manico 
  • Con canale d'aria
  • Tubo a forma conica
  • Acciaio inox 18/10
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 100 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 17 mm
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 125 mm