Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Funnel
Codice prodotto. 11761856 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
67 mL
70 mL
188 mL
350 mL
385 mL
658 mL
Altezza (sistema metrico):
82.55 mm
104.1 mm
134.6 mm
160 mm
180.3 mm
210.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
11761856 385 mL 134.6 mm Pezzo
11777944 658 mL 160 mm Pezzo
11787944 350 mL 180.3 mm Pezzo
11797944 67 mL 210.8 mm Pezzo
11741856 70 mL 82.55 mm Pezzo
11751856 188 mL 104.1 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11761856 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0726500
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel funnels are a laboratory supply you will count on for years of use.
  • Stay in stock with our selection of medium gauge, 304 stainless steel funnels
  • Available in various capacities and overall sizes
Specifica
Capacità (sistema metrico) 385 mL
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 134.6 mm