Learn More
WLD Tec™ Stainless Steel Gas Safety Adapter
Codice prodotto. 10660574
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
0.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10660574 0.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10660574 Fornitore WLD Tec™ N. del fornitore 6.000.820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.60€
    196.00€ / pezzi 1
    Risparmia 47.60€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Product Type Adapter
Lunghezza (sistema metrico) 0.5 m
Materiale Stainless Steel
Include Integrated Pressure Regulator 50 mbar For Gas Cartridge, Stainless Steel Stand