Learn More
Stainless Steel gauze, 20 mesh woven from 0.382mm (0.015in) dia wire, Type 304, Thermo Scientific Chemicals
Filtration, electrodes
33.70€ - 161.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11385257
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
040942.FL
75 x 75 mm
33.70€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
11305267
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
040942.GT
150 x 150 mm
63.30€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
11395257
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
040942.HB
300 x 300 mm
161.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.