Learn More
Stainless Steel gauze, 325 mesh woven from 0.036mm (0.0014in) dia wire, Type 316
Product Code. 15474075
Change view
Click to view available options
Quantità:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Unit Size:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
15474075 300 x 300 mm Pezzo
15454075 75 x 75 mm Pezzo
15464075 150 x 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15474075 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 046715.HB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Stainless Steel gauze, Type 316
Nota nome 325 mesh woven from 0.036mm (0.0014 in.) dia. wire
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
Quantità 300 x 300 mm
Dimensioni maglia 325 Mesh
Odore Odorless
Forma Wire Cloth
Numero MDL MFCD00148499
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
compliance-icons
Product Identifier
  • Stainless Steel gauze, Type 316
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel