Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless-Steel GC Tubing
Codice prodotto. 15268723
Cambia vista
Click to view available options
Overall Length (Metric):
2 m
5 m
10 m
25 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.50 mm
0.8 mm
2.2 mm
Dimensione della confezione:
2m
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Overall Length (Metric) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15268723 2 m 0.8 mm 2m
15258723 2 m 2.2 mm 2m
10572393 25 m 0.50 mm Pezzo
15248723 10 m 0.8 mm Pezzo
10532013 5 m 0.8 mm Pezzo
15218723 25 m 0.25 mm Pezzo
15238723 5 m 2.2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15268723 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 062418
Spedizione stimata: 07-01-2027
Features a smooth, clean bore for use in HPLC systems.
  • Smooth and clean bore
  • Supplied in coils
  • Supplied cleaned and passivated
Specifica
Tipo Tubing
Include Smooth and clean bore
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.6 mm
Overall Length (Metric) 2 m