Learn More
Bochem™ Stainless Steel Graduated Buckets with Base Ring
Codice prodotto. 10137390
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
15 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10137390 10 L Pezzo
10147390 15 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10137390 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8315
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Product Type Graduated Bucket
Capacità (sistema metrico) 10 L
Materiale Stainless Steel (18/10)
Diametro (sistema metrico) esterno 280 mm
Altezza (sistema metrico) 235 mm
Include With base ring