Learn More
Bochem™ Stainless Steel Graduated Buckets with Base Ring
Specifica
Specifica
| Product Type | Graduated Bucket |
| Capacità (sistema metrico) | 15 L |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 300 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 305 mm |
| Include | With base ring |