Learn More
Bochem™ Secchi graduati in acciaio inox
Codice prodotto. 10182741
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 l
15 l
Diametro (sistema metrico) esterno:
280 mm
285 mm
310 mm
Altezza (sistema metrico):
210 mm
235 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10182741
Marca: Bochem™ 8321
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Versione 1: con anello alla base
  • Versione 2: senza anello alla base
  • Tipo graduato per 1 litro
  • Coperchi da ordinare separatamente
Specifica
Product Type Secchio graduato
Capacità (sistema metrico) 8 l
Materiale Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 285 mm
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Include Con coperchio