Learn More
Bochem™ Secchi graduati in acciaio inox
Beskrivelse
- senza anello alla base
- Tipo graduato per 1 litro
- Coperchi da ordinare separatamente
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Secchio graduato |
| Capacità (sistema metrico) | 15 l |
| Graduazioni | 1 l |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 310 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 305 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?