Learn More
Cole-Parmer™ Adattatore per tubi in PVDF
Codice prodotto. 11772315 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
66.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
11772315 66.6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11772315 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0720540
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Assure accurate measuring with these beakers. Cole-Parmer™ Stainless-steel Griffin-Style Beaker with Easy-Pour Rim are great for higher temperatures and the general stirring or measuring of solutions.
  • Durable, economical mixing capabilities
  • Medium gauge 304 SS
  • Measure volumes easily with internal graduation markers
Specifica
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Product Type Beaker
Diametro (sistema metrico) esterno 66.6 mm