Learn More
SPEX™ Stainless Steel Grinding Ball
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
3114 Stainless Steel Grinding Vial Set
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Durable and tough grinding ball suitable for general purpose grinding
- High durability and efficiency with moderate resistance to abrasion
- Resists chemical attack
- Typical composition: Major Elements – Fe, Cr; Minor Elements – Ni, Mn, S, Si
- Hardness: Mohs 5-5 1/2; Rockwell – C 55-60
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 6.35 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3114 Stainless Steel Grinding Vial Set |
| Materiale | Stainless Steel |
| Quantità confezione | 4 Balls |