Learn More
RETSCH Sfere di macinazione in acciaio inox
Designed for use with Retsch™ mixer mills. Retsch™ Stainless Steel Grinding Balls are ideal for disruption of biological cells as well as for DNA/RNA extraction.
Marca: RETSCH 05.368.0035
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16200kg
Descrizione
- For use with MM 200 and MM 400 Mixer Mills
Specifica
Sfere di macinazione | |
7 mm | |
MM 200 e MM 301 | |
Acciaio inox |