Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Balls for Geno/Grinder™ Homogenizers
Use grinding balls to grind samples in Geno/Grinder™ homogenizers.
457.00€ - 1810.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12849055
|
Cole-Parmer™
2155 |
0.37 in. | 9.5 mm |
1810.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13591160
|
Cole-Parmer™
2156 |
0.43 in. | 1.1 cm |
457.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Suitable for use with the Cole-Parmer™ Geno/Grinder™ homogenizers.
- Optimize performance of your Geno/Grinder™ homogenizers with a wide range of grinding ball options suitable for your application.
Specifications
Grinding Balls | |
Autoclavable |