Learn More
RETSCH Sfere di macinazione in acciaio inox
Codice prodotto. 10208591 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Flaconi di reazione
MM 200 and MM 301
Planetary Ball Mill PM 400
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
5 mm
15 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10208591 Planetary Ball Mill PM 400 40 mm Pezzo
10729954 MM 200 and MM 301 15 mm Pezzo
10539711 MM 200 and MM 301 5 mm Pezzo
11758414 Flaconi di reazione 3 mm pezzi 200
11727664 Flaconi di reazione 4 mm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10208591 Fornitore RETSCH N. del fornitore 05.368.0060
Spedizione stimata: 23-11-2026
Designed for use with Retsch™ mixer mills. Retsch™ Stainless Steel Grinding Balls are ideal for disruption of biological cells as well as for DNA/RNA extraction.
  • For use with MM 200 and MM 400 Mixer Mills
Specifica
Product Type Grinding Balls
Diametro (sistema metrico) 40 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Planetary Ball Mill PM 400
Materiale Stainless Steel