Learn More
RETSCH Sfere di macinazione in acciaio inox
Codice prodotto. 11758414 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Flaconi di reazione
MM 200 and MM 301
Planetary Ball Mill PM 400
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
5 mm
15 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11758414 Flaconi di reazione 3 mm pezzi 200
10208591 Planetary Ball Mill PM 400 40 mm Pezzo
10729954 MM 200 and MM 301 15 mm Pezzo
10539711 MM 200 and MM 301 5 mm Pezzo
11727664 Flaconi di reazione 4 mm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11758414 Fornitore RETSCH N. del fornitore 22.455.0002
Spedizione stimata: 16-12-2026
Designed for use with Retsch™ mixer mills. Retsch™ Stainless Steel Grinding Balls are ideal for disruption of biological cells as well as for DNA/RNA extraction.
  • For use with MM 200 and MM 400 Mixer Mills
Specifica
Product Type Sfere di macinazione
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flaconi di reazione
Materiale Acciaio inox