Learn More
RETSCH Vasi di macinazione in acciaio inox
Use these grinding jars for dry, wet, and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Stainless Steel Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
Marca:  RETSCH 01.462.0230
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32000kg
Codice prodotto. 10099031
  • 780.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-01-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Screw-top grinding jars
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Retsch mills
Specifica
Specifica
Contenitore per macinazione
1.5 mL
Per mulino miscelatore MM 301
Stainless Steel