Learn More
RETSCH Vasi di macinazione in acciaio inox
Codice prodotto. 15370994 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For CryoMill
For EMAX
For MM 200
For MM 301 Mixer mill
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
35 mL
50 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15370994 For CryoMill 35 mL Pezzo
14821631 For CryoMill 10 mL Pezzo
10034170 For MM 200 10 mL Pezzo
15300974 For EMAX 125 mL Pezzo
15370964 For EMAX 50 mL Pezzo
10232672 For MM 301 Mixer mill 35 mL Pezzo
10626275 For CryoMill 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15370994 Fornitore RETSCH N. del fornitore 01.462.0333
Spedizione stimata: 27-01-2027
Use these grinding jars for dry, wet, and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Stainless Steel Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
  • Screw-top grinding jars
  • Available in a variety of sizes
  • For use with Retsch mills
Specifica
Product Type Grinding Jar
Capacità (sistema metrico) 35 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) For CryoMill
Materiale Stainless Steel