Learn More
Hamilton™ Stainless Steel HC-75 (H+)
Codice prodotto. 10074722
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
10074722 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10074722 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 79476
Spedizione stimata: 24-11-2026
Specifica
Capacità della colonna 12 meq/column
Dimensione particelle 9 μm
Fase stazionaria HC-75 (H+)
Diametro (sistema metrico) interno 4.1 mm
Diametro (sistema metrico) 4.1 mm