Learn More
Alpaco™ Morsetti per tubi in acciaio inox
Descrizione
- Reusable
- Resists pressure
- No lubricant required for assembly
- Smooth clamping to avoid tubing damage
Specifica
Specifica
| Quantità | 10/conf. |
| Tipo | Fascetta stringitubo |
| Materiale | Acciaio inox |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 5 to 10 mm |