Learn More
Alpaco™ Morsetti per tubi in acciaio inox
Provides uniform tightening around tubing for a watertight seal. Alpaco™ Stainless Steel Clamps with Vertical Screws are guaranteed waterproof and hand-lock without any tools.
Marca:  Alpaco™ I-NH 33/10-1634
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11919677
  • 73.55€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Reusable
  • Resists pressure
  • No lubricant required for assembly
  • Smooth clamping to avoid tubing damage
Specifica
Specifica
10/conf.
Fascetta serratubo
Acciaio inox
28 to 33 mm