Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Ice Borer
Codice prodotto. 16585200 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna:
10 mm
21 mm
54 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna Dimensione della confezione
16585200 10 mm Pezzo
11866393 21 mm Pezzo
10300020 54 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16585200 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53230190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    141.05€ / pezzi 1
    Risparmia 6.95€
    4% Sconto
In stock
Stainless steel ice borer is a sampler for deep-frozen and semi-solid substances products in the food industry.
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
  • Sterilizable
  • Cross-section sample
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Campionatore
Materiale Acciaio inox AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
Autoclavabile Sì
Descrizione Campionatore per prodotti surgelati
Certificazione/Conformità Material Certificate
Da utilizzare con (applicazione) Campionamento del ghiaccio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchina di perforazione
Diametro (sistema imperiale) anima 0.31 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.39 in.
Diametro (sistema imperiale) parte superiore esterna 1.97 in.
Diametro (sistema metrico) anima 8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna 10 mm
Profondità (sistema imperiale) 3.94 in.
Profondità (sistema metrico) 100 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm