Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Ice Samplers
Codice prodotto. 10388862 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
550 mm
1050 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10388862 300 mm Pezzo
10585613 550 mm Pezzo
10444632 1050 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10388862 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53390300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00€
    564.21€ / pezzi 1
    Risparmia 32.79€
    5% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampler developed for sampling from frozen, highly viscous, paste-like materials such as ice-cream and similar substances. The drill-shaped cutter screws itself into the frozen goods independently when being rotated.The collection cylinder can easily be detached via a bayonet connection.
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404), electro-polished
  • Sterilisable
  • Easy cleaning
  • Collection cylinder 38 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Ice Sampler
Materiale Stainless steel (AISI 316 L (1.4404))
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) For Sampling From Frozen
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm