Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Ice Samplers
Codice prodotto. 10585613 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
550 mm
1050 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10585613 550 mm Pezzo
10388862 300 mm Pezzo
10444632 1050 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10585613 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53390550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.00€
    601.17€ / pezzi 1
    Risparmia 35.83€
    5% Sconto
In stock
Sampler developed for sampling from frozen, highly viscous, paste-like materials such as ice-cream and similar substances. The drill-shaped cutter screws itself into the frozen goods independently when being rotated.The collection cylinder can easily be detached via a bayonet connection.
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404), electro-polished
  • Sterilisable
  • Easy cleaning
  • Collection cylinder Ø 38 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Ice Sampler
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) For Sampling From Frozen
Lunghezza (sistema metrico) 550 mm