Learn More
Swann-Morton™ Stainless Steel Individual Foil Packs, Sterile Scalpels, SM65
Codice prodotto. 15337576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15337576 25/Box pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15337576 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 5905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.10€
    41.41€ / pezzi 25
    Risparmia 4.69€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Can be used in a number of specialist disciplines.
  • Versatile.
  • Can be used in a number of disciplines.
    • Plastic and reconstructive surgery
    • Orthopedics
    • Cardiovascular surgery
    • Dental periodontics
  • Fits handles SF1, SF2, SF3, SF4, SF13, and SF23.
Specifica
Materiale della lama Stainless Steel
Sterilità Sterile
Quantità 25/Box
Tipo di imballaggio Individually Packaged