Learn More
Socorex™ Agi per iniezione in acciaio inox
Codice prodotto. 11867273
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 G
Lunghezza (sistema metrico):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11867273 18 G 50 mm pezzi 12
11857263 25 G 3 mm pezzi 12
11807273 21 G 25 mm pezzi 12
10594235 21 G 40 mm pezzi 12
11847273 19 G 30 mm pezzi 12
11867283 16 G 30 mm pezzi 12
11897283 14 G 40 mm pezzi 12
11807293 14 G 50 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11867273 Fornitore Socorex™ N. del fornitore 371.1250
Spedizione stimata: 21-12-2026
Manufactured with Swiss made quality, Socorex™ Stainless Steel Injection Needles are Luer Lock needles that are reliable and durable. They include a dispensing box for easy and safe removal and dispensing of needles.
  • Stainless steel
  • Sharp bevel
  • Reusable
  • Autoclavable
  • Includes dispensing box with sliding lid for easy and safe needle removal
Specifica
Autoclavabile Sì
Da utilizzare con (applicazione) Per iniezioni sicure e precise sugli animali
Tipo Ago
Materiale Acciaio inox 304
Calibro dell'ago 18 G
Stile punta Smussatura acuta
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) 1.2 mm