Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Instrument Tray
Codice prodotto. 17534286 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
17534286 330 x 230 x 20 mm Pezzo
17565935 280 x 180 x 20 mm Pezzo
17544286 460 x 300 x 20 mm Pezzo
17554286 520 x 395 x 20 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17534286 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 42080002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.94€
    23.20€ / pezzi 1
    Risparmia 9.74€
    29% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Instruments, labware or samplers can be placed and transported on this sturdy, stainless steel tray.
Prepare, place and carry instruments and samples with the Buerkle™ instrument tray.
  • V2A Stainless Steel
  • Hygienic and robust
  • Easy-to-clean, smooth surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 330 x 230 x 20 mm
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Materiale Metal
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 9.1 in.