Learn More
Bochem™ Stainless Steel Instruments Tray
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 220 x 150 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 220 x 150 x 50 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 220 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Vassoio strumenti |
| Larghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Include | Lid |
| Quantità | 1 Each |
| Forma | Forma rettangolare |