Learn More
Bochem™ Stainless Steel Instruments Tray
Codice prodotto. 10584451
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
10584451 160 x 100 x 30 mm Pezzo
10480923 200 x 100 x 50 mm Pezzo
10355811 220 x 150 x 50 mm Pezzo
11855161 240 x 180 x 40 mm Pezzo
10543204 270 x 210 x 40 mm Pezzo
10020761 280 x 180 x 60 mm Pezzo
10326051 300 x 150 x 100 mm Pezzo
11875161 360 x 300 x 40 mm Pezzo
10789611 300 x 200 x 15 mm Pezzo
10253981 300 x 200 x 50 mm Pezzo
10555801 440 x 340 x 20 mm Pezzo
10729271 500 x 200 x 80 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10584451 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8710
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Specifica
Dimensioni (L x P) 160 x 100 mm
Dimensioni (L x P x A) 160 x 100 x 30 mm
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Materiale Stainless Steel
Tipo Vassoio strumenti
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Quantità 1 Each