Learn More
Biochem™ Vassoi portastrumenti in acciaio inox
Codice prodotto. 10106750
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
230 x 133 x 50 mm
315 x 215 x 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10106750 230 x 133 x 50 mm Pezzo
10579232 315 x 215 x 60 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10106750 Fornitore Biochem™ N. del fornitore 8475
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Includes lid with internal handle
  • Stackable
  • 18/10 stainless steel
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 230 x 133 x 50 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Materiale Acciaio inox
Tipo Vassoio strumenti
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Include Lid
Forma Forma rettangolare