Learn More
Biochem™ Vassoi portastrumenti in acciaio inox
Descrizione
- Includes lid with internal handle
- Stackable
- 18/10 stainless steel
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 315 x 215 x 60 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 315 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipo | Vassoio strumenti |
| Larghezza (sistema metrico) | 215 mm |
| Include | Lid |
| Forma | Forma rettangolare |