Learn More
Welch Ilmvac™ Flangia KF in acciaio inox con tubolazione lunga
Codice prodotto. 10158121 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
24 mm
40.5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
20 mm
28 mm
44.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10158121 16 mm 20 mm Pezzo
10551213 40.5 mm 44.5 mm Pezzo
10433122 24 mm 28 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10158121 Fornitore Welch Ilmvac™ N. del fornitore 701321
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) esterno 20 mm
Overall Length (Metric) 5.2 cm
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi DN 16
Product Type KF Flange with Long Tubulation