Learn More
Welch™ Stainless Steel KF Inner Centering with Buna N O-ring
Codice prodotto. 10137881 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Outside Dimensione della confezione
10137881 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10137881 Fornitore Welch™ N. del fornitore 701063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.15€
    9.64€ / pezzi 1
    Risparmia 0.51€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Diameter (Metric) Outside 25 mm
Da utilizzare con Separator 25 DN
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Each
Tipo KF Inner Centering