Learn More
Welch Ilmvac™ Adattatore di riduzione KF in acciaio inox
Codice prodotto. 10591593 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
DN 25/16
DN 40/16
DN 40/25
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
10591593 DN 40/25 Pezzo
10657852 DN 25/16 Pezzo
10132812 DN 40/16 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10591593 Fornitore Welch Ilmvac™ N. del fornitore 701405
Spedizione stimata: 09-12-2026
Designed for use with Welch Ilmvac™ Rotary Vane Pumps.
  • Stainless Steel KF Reducing Adapter
  • Available in a variety of sizes
  • Connect cold trap for intake or exhaust Welch vacuum pumps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel
Quantità 1 Each
Size DN 40/25
Tipo KF Reducing Adapter