Learn More
Nickel Electro™ Becher da laboratorio in acciaio inox
Codice prodotto. 12747856 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.2 l
0.35 l
0.55 l
700 mL
1000 mL
1250 mL
2000 mL
2500 mL
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12747856 0.55 l Pezzo
11756567 0.2 l Pezzo
12737856 0.35 l Pezzo
11766617 0.55 l pezzi 5
11419569 700 mL Pezzo
11429569 1000 mL Pezzo
11439569 1250 mL Pezzo
11449569 2000 mL Pezzo
11459569 2500 mL Pezzo
11469569 5 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 12747856 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 203
Spedizione stimata: 28-01-2027
Will not shatter or chip, this durable stainless steel laboratory beaker is suitabale for laboratory applications.
  • Durable stainless steel laboratory beaker
  • 304 spec stainless steel beakers 
  • Will not shatter or chip
  • Suitable for laboratory applications since 
  • All surfaces are non-reacting 
  • Offer zero absorption
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 77 mm
Capacità (sistema metrico) 0.55 l
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 124 mm
Include Beccuccio
Tipo Becher