Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Bowl
Codice prodotto. 10779155
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10779155 5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10779155 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8607
Spedizione stimata: 03-12-2026
Bochem™ high form, conical-shaped stainless steel bowls are ideal for use as mixing bowls or for general lab use.
  • High Form
  • 18/10 Stainless Steel
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
  • Wide range of uses.
Specifica
Materiale Stainless Steel (18/10)
Capacità (sistema metrico) 5 L
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Diametro (sistema metrico) 265 mm
Forma High, Round