Learn More
Bochem™ Ciotola da laboratorio in acciaio inox
Descrizione
- Acciaio inox 18/10
- Forma piatta
- Bordo
- Fondo piatto
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Materiale | Acciaio inox |
| Forma | Round |
| Tipo | Vaschetta da laboratorio |
| Altezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 165 m |