Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Carts 1
Codice prodotto. 10084220
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10084220 Stainless Steel Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10084220 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 11411
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifica
Product Type Laboratory Cart
Dimensioni (L x P x A) 900 x 600 x 940 mm (with wheel and handle)
Altezza (sistema metrico) 940 mm
Lunghezza (sistema metrico) 900 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 3
Larghezza (sistema metrico) 600 mm