Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Carts 3
Codice prodotto. 12671905
Cambia vista
Click to view available options
Capacità portata carico (sistema metrico):
50 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità portata carico (sistema metrico) Dimensione della confezione
12671905 50 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12671905 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 11430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00€
    218.46€ / pezzi 1
    Risparmia 77.54€
    26% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Dimensioni (L x P) 900 x 600 mm (with wheel and handle)
Product Type Laboratory Cart
Dimensioni (L x P x A) 830 x 510 x 940 mm
Altezza (sistema metrico) 940 mm
Lunghezza (sistema metrico) 830 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 50 kg
Materiale Stainless Steel
N. di ripiani 2
Larghezza (sistema metrico) 510 mm