Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Pot
Codice prodotto. 10666331
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
3.5 L
5 L
6.5 L
8.5 L
15.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10666331 2.5 L Pezzo
10606721 3.5 L Pezzo
10135840 5 L Pezzo
10258320 6.5 L Pezzo
10669852 8.5 L Pezzo
10653072 15.5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10666331 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8360
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Note:
Lid is not included; sold separately.
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 160 mm
Altezza (sistema metrico) 128H
Capacità (sistema metrico) 2.5 L
Materiale Stainless Steel (18/10)
Product Type Laboratory Pot