Learn More
Bochem™ Forbici da laboratorio in acciaio inox
Product Code. 10223941
Change view
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Unit Size:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Lunghezza (sistema metrico) Unit Size
10223941 180 mm Pezzo
10633652 100 mm Pezzo
10305961 115 mm Pezzo
10214611 165 mm Pezzo
10490923 130 mm Pezzo
10326101 145 mm Pezzo
10491113 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10223941 Supplier Bochem™ Supplier No. 4006
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
In acciaio inox
  • In tre versioni: curva-curva, dritta-curva e dritta-dritta
  • Acciaio inox
Specifications
Product Type Forbici da laboratorio
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Materiale Acciaio inox
Stile punta Appuntito/arrotondato