Learn More
Bochem™ Forbici da laboratorio in acciaio inox
Codice prodotto. 10547931
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10547931 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10547931 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 4200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.30€
    8.31€ / pezzi 1
    Risparmia 2.99€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Manufactured from stainless steel
  • In tre versioni: curva-curva, dritta-curva e dritta-dritta
  • Acciaio inox
Specifica
Product Type Forbici da laboratorio
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Acciaio inox
Stile punta Appuntito/arrotondato