Learn More
De Buyer™ Mestoli in acciaio inox
Codice prodotto. 11903684
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.13 L
0.67 L
1 L
1.46 L
2.06 l
Lunghezza (sistema metrico):
140 mm
340 mm
430 mm
540 mm
635 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11903684 0.67 L 140 mm Pezzo
11967435 2.06 l 635 mm Pezzo
11957435 1.46 L 540 mm Pezzo
11973674 0.13 L 340 mm Pezzo
11947435 1 L 430 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11903684 Fornitore De Buyer™ N. del fornitore 3021.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35€
    31.30€ / pezzi 1
    Risparmia 18.05€
    36% Sconto
Spedizione stimata: 06-11-2026
Grip the perfectly angled ergonomic handle shape on the De Buyer™ Stainless Steel Ladle with Ergonomic Handle that lets you insert your thumb.
  • Wide and rigid 2.5mm handle
  • Fixed hook at end of handle
  • Litres capacity engraved on handle
  • Dishwasher safe
Specifica
Product Type Ladle
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) All containers, including deep casseroles
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Quantità Each
Volume (sistema metrico) 0.67 L